Print…
α-Bromo-3-iodotoulene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene, α-Bromo-m-iodotoulene, 3-Iodobenzyl bromide
I0603-25G I0603-5G
TCIAI0603-25GEA 221 EUR
TCIAI0603-25G TCIAI0603-5G
α-Bromo-3-iodotoulene ≥97.0% (por GC)
α-Bromo-3-iodotoulene
Fórmula: C₇H₆BrI
Peso Molecular: 296.93 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019016
Número CAS: 49617-83-6
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=951a4367f02e5085e4f771d4e46f55439fe0da42&vid=951a4367f02e5085e4f771d4e46f55439fe0da42&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C