Print…
2-Bromo-5-iodopyridine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3765-25G B3765-5G
TCIAB3765-25GEA 149 EUR
TCIAB3765-25G TCIAB3765-5G
2-Bromo-5-iodopyridine ≥97.0% (por GC)
2-Bromo-5-iodopyridine
Fórmula: C₅H₃BrIN
Número MDL : MFCD03095201
Número CAS: 73290-22-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=516c10e839934ead051cdaa1b1ab81eecb6d629b&vid=516c10e839934ead051cdaa1b1ab81eecb6d629b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C