Print…
4-Bromo-2,3-difluorophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3913-1G D3913-5G
TCIAD3913-1GEA 16 EUR
TCIAD3913-1G TCIAD3913-5G
4-Bromo-2,3-difluorophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Bromo-2,3-difluorophenol
Fórmula: C₆H₃BrF₂O
Número MDL : MFCD08061907
Número CAS: 144292-32-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d52b5d5820e7e7499aca396f32b62f04d63c991&vid=0d52b5d5820e7e7499aca396f32b62f04d63c991&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C