Print…
α-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T2311-1G T2311-5G
TCIAT2311-1GEA 37 EUR
TCIAT2311-1G TCIAT2311-5G
α-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene ≥98.0% (por GC)
α-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene
Fórmula: C₈H₆BrF₃O
Ponto de ebulição: 222 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 32 °C
Densidade: 1,583 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00236321
Número CAS: 198649-68-2
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6ec603794ebd6984a50641d184031b508f105c1&vid=d6ec603794ebd6984a50641d184031b508f105c1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %