Print…
2-Bromo-3-fluoropyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3666-1G B3666-5G
TCIAB3666-1GEA 46 EUR
TCIAB3666-1G TCIAB3666-5G
2-Bromo-3-fluoropyridine ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-3-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₃BrFN
Ponto de ebulição: 62°C
Número MDL : MFCD04114128
Número CAS: 40273-45-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1895a5bd672e7a7e9a4aa17b0828ab468bf07d54&vid=1895a5bd672e7a7e9a4aa17b0828ab468bf07d54&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %