Print…
(3-Bromophenyl)acetic acid ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(3-Bromophenyl)acetic acid
B1927-25G B1927-5G
TCIAB1927-25GEA 139 EUR
TCIAB1927-25G TCIAB1927-5G
(3-Bromophenyl)acetic acid ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
(3-Bromophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 308 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 102…103 °C
Número MDL : MFCD00004330
Número CAS: 1878-67-7
EINECS: 217-522-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6da73bf687788749dc0eb621bfdcab6f09595e5a&vid=6da73bf687788749dc0eb621bfdcab6f09595e5a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 98.0 to 104.0 deg-C