Print…
3-Bromobenzoyl chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: m-Bromobenzoyl chloride, 3-Bromobenzoylchloride
B0557-25G B0557-5G
TCIAB0557-25GEA 81 EUR
TCIAB0557-25G TCIAB0557-5G
3-Bromobenzoyl chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
3-Bromobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄BrClO
Peso Molecular: 219.46 g/mol
Ponto de ebulição: 240°C
Ponto de Inflamação: 107°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000669
Número CAS: 1711-09-7
EINECS: 216-978-9
UN: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61ecd6c5ebc6ab7f50ea351d29c6941221496a9c&vid=61ecd6c5ebc6ab7f50ea351d29c6941221496a9c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %