Print…
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-3-chloro-1-fluorobenzene, 2-Chloro-4-fluorobromobenzene, 4-Bromo-3-chlorofluorobenzene
B3349-25G B3349-5G
TCIAB3349-25GEA 135 EUR
TCIAB3349-25G TCIAB3349-5G
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₃BrClF
Número MDL : MFCD00142587
Número CAS: 110407-59-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d45af4e735666560211f0e735a8d6c1f8de6356&vid=6d45af4e735666560211f0e735a8d6c1f8de6356&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %