Print…
3-Bromo-2-methylpyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-2-picoline
B2962-1G B2962-5G
TCIAB2962-1GEA 64 EUR
TCIAB2962-1G TCIAB2962-5G
3-Bromo-2-methylpyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
3-Bromo-2-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆BrN
Peso Molecular: 172.02 g/mol
Ponto de ebulição: 76°C
Ponto de Inflamação: 79°C
Número MDL : MFCD00191224
Número CAS: 38749-79-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0586a4fc21fefd7f23f2e469bf757c15dbecd38&vid=e0586a4fc21fefd7f23f2e469bf757c15dbecd38&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %