Print…
4-Methylpyrimidine ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0356-25G M0356-5G
TCIAM0356-25GEA 135 EUR
TCIAM0356-25G TCIAM0356-5G
4-Methylpyrimidine ≥96.0% (por análise titulométrica)
4-Methylpyrimidine
Fórmula: C₅H₆N₂
Ponto de ebulição: 142°C
Ponto de Fusão: 32 °C
Densidade: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 40°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006115
Número CAS: 3438-46-8
EINECS: 222-344-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ebf137eecd5954cd0baf966fcb079a7ccac0ca4&vid=6ebf137eecd5954cd0baf966fcb079a7ccac0ca4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %