Print…
3-Methylpyridazine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0872-25ML M0872-5ML
TCIAM0872-25MLEA 661 EUR
TCIAM0872-25ML TCIAM0872-5ML
3-Methylpyridazine ≥97.0% (por GC)
3-Methylpyridazine
Fórmula: C₅H₆N₂
Ponto de ebulição: 215°C
Densidade: 1,0491 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 87°C
Número MDL : MFCD00006469
Número CAS: 1632-76-4
EINECS: 216-640-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91b734aac1dd3cb18c3840d1304afde452877175&vid=91b734aac1dd3cb18c3840d1304afde452877175&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %