Print…
Piridazina ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
P0616-25G P0616-5G
TCIAP0616-25GEA 141 EUR
TCIAP0616-25G TCIAP0616-5G
Piridazina ≥99.0% (por GC)
Piridazina
Fórmula: C₄H₄N₂
Ponto de ebulição: 208°C
Ponto de Fusão: -8°C
Densidade: 1,103 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 85°C
Número MDL : MFCD00006463
Número CAS: 289-80-5
EINECS: 206-025-5
Merck Index: 14,07969
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32cd5774ff53cb491f032d25b373ac4ef38b4929&vid=32cd5774ff53cb491f032d25b373ac4ef38b4929&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %