Print…
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole, 1,3,5-Trimethylpyrazole
T2724-25G T2724-5G
TCIAT2724-25GEA 153 EUR
TCIAT2724-25G TCIAT2724-5G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₆H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 170°C
Ponto de Fusão: 30…35 °C
Densidade: 0,9269 g/cm³ (40 °C)
Número MDL : MFCD00015536
Número CAS: 1072-91-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e336510b711927a61fa5acf81fdc18130d84de0b&vid=e336510b711927a61fa5acf81fdc18130d84de0b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C