Print…
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dimethylpyrazol, 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole
D1647-25G D1647-500G D1647-100G
TCIAD1647-25GEA 17 EUR
TCIAD1647-25G TCIAD1647-500G TCIAD1647-100G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₅H₈N₂
Ponto de ebulição: 218°C
Densidade: 0,8839 g/cm³ (16 °C)
Número MDL : MFCD00005243
Número CAS: 67-51-6
EINECS: 200-657-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afb149664cbd74a0c14af1dbc4e2d6b00ac0cecb&vid=afb149664cbd74a0c14af1dbc4e2d6b00ac0cecb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 109.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency