Print…
1H-Pyrazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Pyrazole, 1H-Pyrazole
P0546-25G P0546-250G
TCIAP0546-25GEA 20 EUR
TCIAP0546-25G TCIAP0546-250G
1H-Pyrazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1H-Pyrazole
Fórmula: C₃H₄N₂
Peso Molecular: 68.08 g/mol
Ponto de ebulição: 186
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005234
Número CAS: 288-13-1
EINECS: 206-017-1
Merck Index: 14,07960
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5518f87aca4642fbb409973cab7e2bd2cafbffc&vid=d5518f87aca4642fbb409973cab7e2bd2cafbffc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency