Print…
Pyrazine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0544-25G P0544-500G
TCIAP0544-25GEA 27 EUR
TCIAP0544-25G TCIAP0544-500G
Pyrazine ≥98.0% (por GC)
Pyrazine
Fórmula: C₄H₄N₂
Peso Molecular: 80.09 g/mol
Ponto de ebulição: 115
Ponto de Fusão: 52
Número MDL : MFCD00006122
Número CAS: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 14,07957
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=219f25a6ec9111049d36182506762b5906b55961&vid=219f25a6ec9111049d36182506762b5906b55961&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency