Print…
Phenazine ≥99.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
P0082-1G P0082-25G P0082-5G
TCIAP0082-1GEA 16 EUR
TCIAP0082-1G TCIAP0082-25G TCIAP0082-5G
Phenazine ≥99.0% (por HPLC)
Phenazine
Fórmula: C₁₂H₈N₂
Ponto de ebulição: 339 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 172…174 °C
Densidade: 1,26 g/cm³ (22 °C)
Número MDL : MFCD00005023
Número CAS: 92-82-0
EINECS: 202-193-9
Merck Index: 14,07217
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=852f8943bb0b038307a4a165d6bbadbc16cf45a7&vid=852f8943bb0b038307a4a165d6bbadbc16cf45a7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency