Print…
Naphthacene ≥97.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0001-1G N0001-100MG N0001-5G
TCIAN0001-1GEA 148 EUR
TCIAN0001-1G TCIAN0001-100MG TCIAN0001-5G
Naphthacene ≥97.0% (por HPLC)
Naphthacene
Fórmula: C₁₈H₁₂
Ponto de ebulição: 437 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 357°C
Densidade: 1,323 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003702
Número CAS: 92-24-0
EINECS: 202-138-9
Merck Index: 14,06369
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fddc15c1e5d13c0fad865f63ea5ec30796069571&vid=fddc15c1e5d13c0fad865f63ea5ec30796069571&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%