Print…
Fenilidrazina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
P0183-25G P0183-500G P0183-100G
TCIAP0183-25GEA 16 EUR
TCIAP0183-25G TCIAP0183-500G TCIAP0183-100G
Fenilidrazina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fenilidrazina
Fórmula: C₆H₈N₂
Número MDL : MFCD00007573
Número CAS: 100-63-0
Merck Index: 14,07293
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23dfaa6300e6275841ebffadfdefbd363d495c0b&vid=23dfaa6300e6275841ebffadfdefbd363d495c0b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %