Print…
Difenilsilano ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2820-25G D2820-5G
TCIAD2820-25GEA 179 EUR
TCIAD2820-25G TCIAD2820-5G
Difenilsilano ≥98.0% (por GC)
Difenilsilano
Fórmula: C₁₂H₁₂Si
Ponto de ebulição: 97°C
Densidade: 0,9962 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 98°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003002
Número CAS: 775-12-2
EINECS: 212-271-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b13b907f2ee6ffbdb0e97d6bb9cc2aa3786ea463&vid=b13b907f2ee6ffbdb0e97d6bb9cc2aa3786ea463&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %