Print…
Difenilsilano ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2406-25G D2406-5G
TCIAD2406-25GEA 126 EUR
TCIAD2406-25G TCIAD2406-5G
Difenilsilano ≥97.0% (por GC)
Difenilsilano
Fórmula: C₁₂H₁₂Si
Ponto de ebulição: 127°C
Densidade: 0,9962 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 98°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003002
Número CAS: 775-12-2
EINECS: 212-271-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea1204ae0fc5fd1739c10204a69fd067d024c3ee&vid=ea1204ae0fc5fd1739c10204a69fd067d024c3ee&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %