Print…
Fenilsilano ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
P1291-25ML P1291-5ML
TCIAP1291-25MLEA 361 EUR
TCIAP1291-25ML TCIAP1291-5ML
Fenilsilano ≥96.0% (por GC)
Fenilsilano
Fórmula: C₆H₈Si
Ponto de ebulição: 120°C
Densidade: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 8°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013478
Número CAS: 694-53-1
EINECS: 211-772-5
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c79fe2695d6b11bfcfe84e67ba1ef5bc0cfc98d&vid=0c79fe2695d6b11bfcfe84e67ba1ef5bc0cfc98d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific gravity (20/20) 0.8790 to 0.8840