Print…
1,3-Difenilguanidina ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0892-25G D0892-500G
TCIAD0892-25GEA 19 EUR
TCIAD0892-25G TCIAD0892-500G
1,3-Difenilguanidina ≥98.0% (por análise titulométrica)
1,3-Difenilguanidina
Fórmula: C₁₃H₁₃N₃
Ponto de ebulição: 321 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 146…147 °C
Densidade: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001758
Número CAS: 102-06-7
EINECS: 203-002-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03324
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8adc7b94b0eea1015d1ceae98fd07e95d2ab42d7&vid=8adc7b94b0eea1015d1ceae98fd07e95d2ab42d7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency