Print…
1,1,3,3-Tetramethylguanidine ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N,N,N',N'-Tetramethylguanidine
T0148-25ML T0148-500ML T0148-100ML
TCIAT0148-25MLEA 16 EUR
TCIAT0148-25ML TCIAT0148-500ML TCIAT0148-100ML
1,1,3,3-Tetramethylguanidine ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Fórmula: C₅H₁₃N₃
Ponto de ebulição: 163°C
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 60°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008323
Número CAS: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=826b8c08510a79c2ccc425c9719ef2cec4755532&vid=826b8c08510a79c2ccc425c9719ef2cec4755532&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %