Print…
1,3-Dithiane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D0119-25G D0119-5G
TCIAD0119-25GEA 178 EUR
TCIAD0119-25G TCIAD0119-5G
1,3-Dithiane ≥97.0% (por GC)
1,3-Dithiane
Fórmula: C₄H₈S₂
Ponto de ebulição: 208°C
Ponto de Fusão: 51…54 °C
Densidade: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00006654
Número CAS: 505-23-7
EINECS: 208-006-7
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f06af767faa04fa2786a9480b493cbad32a253a&vid=4f06af767faa04fa2786a9480b493cbad32a253a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 52.0 to 55.0 deg-C