Print…
9,10-Dihydrophenanthrene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D0554-25G D0554-5G
TCIAD0554-25GEA 246 EUR
TCIAD0554-25G TCIAD0554-5G
9,10-Dihydrophenanthrene ≥96.0% (por GC)
9,10-Dihydrophenanthrene
Fórmula: C₁₄H₁₂
Ponto de ebulição: 314°C
Ponto de Fusão: 34 °C
Densidade: 1,0953 g/cm³ (14 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001164
Número CAS: 776-35-2
EINECS: 212-278-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4aac651e569f24c17de67a975688506d7a53b1ff&vid=4aac651e569f24c17de67a975688506d7a53b1ff&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Solubility in Methanol almost transparency