Print…
1-Ethylpiperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
E0355-25ML E0355-500ML E0355-100ML
TCIAE0355-25MLEA 16 EUR
TCIAE0355-25ML TCIAE0355-500ML TCIAE0355-100ML
1-Ethylpiperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-Ethylpiperazine
Fórmula: C₆H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 158°C
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0,8989 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 43°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059912
Número CAS: 5308-25-8
EINECS: 226-166-6
UN: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d074c4620eb0b26218b127fe18fc6d509c29908&vid=5d074c4620eb0b26218b127fe18fc6d509c29908&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %