Print…
5-Methylbenzotriazole ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Methyl-1H-benzotriazole
M0249-25G M0249-500G
TCIAM0249-25GEA 32 EUR
TCIAM0249-25G TCIAM0249-500G
5-Methylbenzotriazole ≥99.0% (por análise titulométrica)
5-Methylbenzotriazole
Fórmula: C₇H₇N₃
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Ponto de ebulição: 323°C
Ponto de Fusão: 85
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005702
Número CAS: 136-85-6
EINECS: 205-265-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=884515db29fda1c7caf325738b97189256c0a020&vid=884515db29fda1c7caf325738b97189256c0a020&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 78.0 to 85.0 deg-C