Print…
Benzotriazol ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,2,3-Benzotriazole, 1H-1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzotriazole, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole
B0094-500G B0094-25G B0094-100G
TCIAB0094-500GEA 88 EUR
TCIAB0094-500G TCIAB0094-25G TCIAB0094-100G
Benzotriazol ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Benzotriazole
Fórmula: C₆H₅N₃
Peso Molecular: 119.13 g/mol
Ponto de ebulição: 350
Ponto de Fusão: 99
Ponto de Inflamação: 170 (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005699
Número CAS: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
Merck Index: 14,01108
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c76039dd686db8a446e6ea784730ae8d3cf0c08&vid=1c76039dd686db8a446e6ea784730ae8d3cf0c08&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency