Print…
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0879-500ML T0879-25ML T0879-100ML
TCIAT0879-500MLEA 170 EUR
TCIAT0879-500ML TCIAT0879-25ML TCIAT0879-100ML
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline ≥96.0% (por GC)
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Fórmula: C₁₂H₁₅N
Ponto de ebulição: 248°C
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 0,986 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 101°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005813
Número CAS: 118-12-7
EINECS: 204-235-1
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d989a0c3560a3a3df1853d58c0f793c1b67502a8&vid=d989a0c3560a3a3df1853d58c0f793c1b67502a8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Red to Dark red to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %