Print…
Indoline 98,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,3-Dihydroindol
I0033-25ML I0033-250ML
TCIAI0033-25MLEA 21 EUR
TCIAI0033-25ML TCIAI0033-250ML
Indoline 98,0 GC, T
Indoline
Fórmula: C₈H₉N
Peso Molecular: 119.17 g/mol
Ponto de ebulição: 231°C
Ponto de Fusão: -21
Ponto de Inflamação: 93°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005705
Número CAS: 496-15-1
EINECS: 207-816-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6326d06b43291a24e727d5d66bbedc1061fb6006&vid=6326d06b43291a24e727d5d66bbedc1061fb6006&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %