Print…
Benzimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1H-Benzo[d]imidazole, 1H-Benzimidazole
B0054-25G B0054-500G B0054-100G
TCIAB0054-25GEA 16 EUR
TCIAB0054-25G TCIAB0054-500G TCIAB0054-100G
Benzimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Benzimidazole
Fórmula: C₇H₆N₂
Peso Molecular: 118.14 g/mol
Ponto de ebulição: 360
Número MDL : MFCD00005585
Número CAS: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 14,01081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70a396813b41826af2d705fbe09f8d7d09fc22d5&vid=70a396813b41826af2d705fbe09f8d7d09fc22d5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 176.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency