Print…
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 98,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Perigo
T1051-25ML T1051-250ML
TCIAT1051-25MLEA 68 EUR
TCIAT1051-25ML TCIAT1051-250ML
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 98,0 GC, T
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Fórmula: C₉H₁₉N
Peso Molecular: 141.26 g/mol
Ponto de ebulição: 152
Ponto de Inflamação: 24°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005985
Número CAS: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
UN: 1992
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3cf7cfb15a962801730ecdeb75422acd1fbe002&vid=f3cf7cfb15a962801730ecdeb75422acd1fbe002&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %