Print…
Perhydroazepine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
H0092-25ML H0092-500ML
TCIAH0092-25MLEA 16 EUR
TCIAH0092-25ML TCIAH0092-500ML
Perhydroazepine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Perhydroazepine
Fórmula: C₆H₁₃N
Ponto de ebulição: 138°C
Ponto de Fusão: –37 °C
Densidade: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 18°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006934
Número CAS: 111-49-9
EINECS: 203-875-9
UN: 2493
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=512bf354c9f162093351b0bb71dcfe41c2e0aad0&vid=512bf354c9f162093351b0bb71dcfe41c2e0aad0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %