Print…
Dibutyl disulphide ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Dibutyldisulphide, n-Butyl disulphide
D0224-25ML D0224-500ML
TCIAD0224-25MLEA 31 EUR
TCIAD0224-25ML TCIAD0224-500ML
Dibutyl disulphide ≥95.0% (por GC)
Dibutyl disulphide
Fórmula: C₈H₁₈S₂
Ponto de ebulição: 88°C
Ponto de Fusão: –94 °C
Densidade: 0,9371 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 93°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009467
Número CAS: 629-45-8
EINECS: 211-091-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50bd5f84aa43cacace3d8ba3a8fd653cb611cd62&vid=50bd5f84aa43cacace3d8ba3a8fd653cb611cd62&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %