Print…
1,3-Dioxano ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: m-Dioxano
D0859-25ML D0859-500ML D0859-100ML
TCIAD0859-25MLEA 68 EUR
TCIAD0859-25ML TCIAD0859-500ML TCIAD0859-100ML
1,3-Dioxano ≥98.0% (por GC)
1,3-Dioxano
Fórmula: C₄H₈O₂
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 105°C
Ponto de Fusão: -74.2
Ponto de Inflamação: 1°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006566
Número CAS: 505-22-6
EINECS: 208-005-1
UN: 1165
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f9a2189056255e552d54252f16c1eb012d0d440&vid=9f9a2189056255e552d54252f16c1eb012d0d440&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %