Print…
cis-Decahydronaphthalene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0009-25ML D0009-500ML
TCIAD0009-25MLEA 27 EUR
TCIAD0009-25ML TCIAD0009-500ML
cis-Decahydronaphthalene ≥98.0% (por GC)
cis-Decahydronaphthalene
Fórmula: C₁₀H₁₈
Ponto de ebulição: 193°C
Ponto de Fusão: –43 °C
Densidade: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 58°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064189
Número CAS: 493-01-6
EINECS: 207-770-9
UN: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02846
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41898bccbb243d36905f9a0be25e0d13d9e58cd9&vid=41898bccbb243d36905f9a0be25e0d13d9e58cd9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %