Print…
Paraformaldeído ≥90.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
P0018-25G P0018-500G
TCIAP0018-25GEA 16 EUR
TCIAP0018-25G TCIAP0018-500G
Paraformaldeído ≥90.0% (por análise titulométrica)
Paraformaldeído
Fórmula: (CH₂O)n
Ponto de ebulição: 135 - 136 °C (13 -rr)
Ponto de Fusão: 123 °C
Densidade: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133991
Número CAS: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,07025
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f72db985ad29036a6130d54cc2f5f1ac6f91c792&vid=f72db985ad29036a6130d54cc2f5f1ac6f91c792&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Sodium Sulfite Method) min. 90.0 %