Print…
Hidrogenosulfato de tetrabutilamônio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
T0835-25G T0835-500G T0835-100G
TCIAT0835-25GEA 17 EUR
TCIAT0835-25G TCIAT0835-500G TCIAT0835-100G
Hidrogenosulfato de tetrabutilamônio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Hidrogenosulfato de tetrabutilamónio
Fórmula: (C₄H₉)₄NHSO₄
Peso Molecular: 339.54 g/mol
Número MDL : MFCD00011637
Número CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad536a97474a17bf79fc61c34e8d47d5772344be&vid=ad536a97474a17bf79fc61c34e8d47d5772344be&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 175.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 0.5 %