Print…
Sulfato de amónia
Fornecedor: G Biosciences
RC-019 RC-018
RC-019EA 190 EUR
RC-019 RC-018
Sulfato de amónia
Sulfato de amónia
Fórmula: (NH₄)₂SO₄
Ponto de Fusão: 336…339 °C
Densidade: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003391
Número CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
ALCANCE: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559