Print…
Benzenesulphonyl chloride ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Benzene sulphochloride
B0036-25G B0036-500G
TCIAB0036-25GEA 16 EUR
TCIAB0036-25G TCIAB0036-500G
Benzenesulphonyl chloride ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₅ClO₂S
Peso Molecular: 176.62 g/mol
Ponto de ebulição: 252°C
Ponto de Fusão: 15
Ponto de Inflamação: 132°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007426
Número CAS: 98-09-9
EINECS: 202-636-6
UN: 2225
ADR: 8 III
Merck Index: 14,01072
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cae146971ff7957450b69917afa40a84c574ed99&vid=cae146971ff7957450b69917afa40a84c574ed99&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %