Print…
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexametildisilazano) ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
H0089-100ML H0089-500ML H0089-25ML
TCIAH0089-100MLEA 25 EUR
TCIAH0089-100ML TCIAH0089-500ML TCIAH0089-25ML
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexametildisilazano) ≥96.0% (por GC)
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane)
Fórmula: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Ponto de ebulição: 126°C
Ponto de Fusão: –82 °C
Densidade: 0,7742 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 8°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008259
Número CAS: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119438176-38
Merck Index: 14,04689
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21417d818fc4f3244a0ffd76f7e32aaef315f6c8&vid=21417d818fc4f3244a0ffd76f7e32aaef315f6c8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %