Print…
1,1,3,3-Tetramethyldisilazane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: TMDS
T0833-25ML T0833-5ML
TCIAT0833-25MLEA 77 EUR
TCIAT0833-25ML TCIAT0833-5ML
1,1,3,3-Tetramethyldisilazane ≥97.0% (por GC)
1,1,3,3-Tetramethyldisilazane
Fórmula: C₄H₁₅NSi₂
Peso Molecular: 133.34 g/mol
Ponto de ebulição: 100°C
Densidade: 0.766
Ponto de Inflamação: –8°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025626
Número CAS: 15933-59-2
EINECS: 240-072-2
UN: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dca2066601829ec75a176fccd03bc24969daa0a0&vid=dca2066601829ec75a176fccd03bc24969daa0a0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %