Print…
2-Methyl-2-propanethiol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Methyl-2-propanethiol, tert-Butyl Mercaptan, tert-Butyl mercaptan, tert-Butylthiol
M0405-25ML M0405-500ML
TCIAM0405-25MLEA 19 EUR
TCIAM0405-25ML TCIAM0405-500ML
2-Methyl-2-propanethiol ≥98.0% (por GC)
2-Methyl-2-propanethiol
Fórmula: C₄H₁₀S
Ponto de ebulição: 64°C
Ponto de Fusão: –1°C
Densidade: 0,78888 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –26°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004857
Número CAS: 75-66-1
EINECS: 200-890-2
UN: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be68907fc5fedf630cf2ca0e1fb0f18562d8b7ce&vid=be68907fc5fedf630cf2ca0e1fb0f18562d8b7ce&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %