Dihidrogenoortofosfato de potássio
Fornecedor: G Biosciences
Sinônimos:
Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
RC-084
RC-083
RC-084EA
356
EUR
RC-084
RC-083
Dihidrogenoortofosfato de potássio
Dihidrogenoortofosfato de potássio
Fórmula:
KH₂PO₄ Peso Molecular: 136.09 g/mol Ponto de ebulição: ∼100 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 253 Densidade: 2.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011401 Número CAS: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 ALCANCE: 01-2119490224-41 Merck Index: 13,07744 |