Print…
Potassium hexafluorophosphate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
P1023-25G P1023-500G P1023-100G
TCIAP1023-25GEA 17 EUR
TCIAP1023-25G TCIAP1023-500G TCIAP1023-100G
Potassium hexafluorophosphate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Potassium hexafluorophosphate
Fórmula: F₆KP
Ponto de Fusão: 575 °C
Densidade: 2,58 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011412
Número CAS: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
UN: 3260
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17021d31daf87d74e5f592a615f500d13e7015c4&vid=17021d31daf87d74e5f592a615f500d13e7015c4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) 95.0 to 110.0 %