Print…
Éter difenílico ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Diphenyl oxide, Phenyl ether, Phenoxybenzene
P0177-25G P0177-500G
TCIAP0177-25GEA 16 EUR
TCIAP0177-25G TCIAP0177-500G
Éter difenílico ≥99.0% (por GC)
Éter difenílico
Fórmula: C₁₂H₁₀O
Peso Molecular: 170.21 g/mol
Ponto de ebulição: 258°C
Ponto de Inflamação: 125
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003034
Número CAS: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,07288
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b6a730e385a1c8618cc16bb6b0673ecf8ea33ff&vid=3b6a730e385a1c8618cc16bb6b0673ecf8ea33ff&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency