Print…
1,3,5-Trihidroxibenzeno dihidratado ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,3,5-Trihydroxybenzene dihydrate, Phloroglucinol, Hydrate
P1376-500G P1376-25G P1376-100G
TCIAP1376-500GEA 556 EUR
TCIAP1376-500G TCIAP1376-25G TCIAP1376-100G
1,3,5-Trihidroxibenzeno dihidratado ≥98.0% (por GC)
1,3,5-Trihidroxibenzeno dihidratado
Fórmula: C₆H₆O₃·2H₂O
Ponto de Fusão: 218…221 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149090
Número CAS: 6099-90-7
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 13,07413
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ef68c48df6ed04cd1103421674398b1bb23f504&vid=7ef68c48df6ed04cd1103421674398b1bb23f504&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 216.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
Water 20.0 to 24.0 %