Print…
Cafeína ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
C2042-500G C2042-25G
TCIAC2042-500GEA 77 EUR
TCIAC2042-500G TCIAC2042-25G
Cafeína ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Cafeína
Fórmula: C₈H₁₀N₄O₂
Ponto de Fusão: 238°C
Densidade: 1,23 g/cm³ (19 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005758
Número CAS: 58-08-2
EINECS: 200-362-1
UN: 1544
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7ed7537432e5e118c5cd0792258523e7a16a66&vid=28e0e3c3e9f28e75b14f65379283ded6efc2d5fb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency