Print…
2-Butino-1,4-diol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,4-Dihydroxy-2-butyne, But-2-yne-1,4-diol
B0749-25G B0749-500G
TCIAB0749-25GEA 16 EUR
TCIAB0749-25G TCIAB0749-500G
2-Butino-1,4-diol ≥99.0% (por GC)
2-Butino-1,4-diol
Fórmula: C₄H₆O₂
Peso Molecular: 86.09 g/mol
Ponto de ebulição: 238°C
Ponto de Inflamação: 142
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002915
Número CAS: 110-65-6
EINECS: 203-788-6
UN: 2716
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da2fb43323843f513eef5b9eed0de46a680c1149&vid=da2fb43323843f513eef5b9eed0de46a680c1149&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency